Merck
722227
Sigma-Aldrich
5-メトキシ-2-ニトロアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N2O3
CAS番号:
分子量:
168.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
128-132 °C
SMILES記法
COc1ccc(c(N)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3
InChI Key
QEHVRGACCVLLNN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3