蒸気密度
1.6 (vs air)
蒸気圧
44.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
95-97%
フォーム
liquid
自己発火温度
1004 °F
含みます
water as stabilizer (remainder)
expl. lim.
57 %
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
100.8 °C
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI Key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
121.1 °F - closed cup
引火点(℃)
49.5 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
106526-500ML:
106526-2.5L:
106526-500G:4548173102283
106526-VAR:
106526-1L:
106526-100G:4548173102269
106526-10L:
106526-5G:4548173102290
106526-3KG:4548173102276
106526-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック