Merck
100331
Sigma-Aldrich
クロロメチルメチルエーテル
technical grade
別名:
MOM クロリド, メチルクロロメチルエーテル, メトキシメチル クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2OCH3
CAS番号:
分子量:
80.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
蒸気圧
3.55 psi ( 20 °C)
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
55-57 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COCCl
InChI
1S/C2H5ClO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
InChI Key
XJUZRXYOEPSWMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クロロメチルメチルエーテル(MOM-Cl)は、下記の用途の試薬として使用することができます:
  •  アルコールのメトキシメチル(MOM)エーテルへの変換による、メトキシメチル(MOM)保護基の導入。
  •  カルボニルおよびジピリジル配位子に配位結合した、メトキシメチル基を含む金属錯体の調製。        
  • フリーデル・クラフツ重合によるフルオレン/クロロメチルメチルエーテル架橋重合体の作成。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
100331-25G-PW:
100331-BULK:
100331-100G:4548173101835
100331-100G-PW:
100331-VAR:
100331-25G:4548173101842
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Martin A Berliner et al.
The Journal of organic chemistry, 70(23), 9618-9621 (2005-11-05)
[Reaction: see text]. Zinc(II) salts catalyze the reaction between acetals and acid halides to provide haloalkyl ethers in near-quantitative yield. Reactions from millimole to mole scale are typically complete in 1-4 h with 0.01 mol % catalyst. The solutions of
Bis(chloromethyl) ether and technical-grade chloromethyl methyl ether.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 71-73 (2011-08-19)
Jung-Jae Lee et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (15)(15), 1962-1963 (2009-04-01)
N-Alkylation of a fluorescent macrocyclic amine in aqueous micellar solution produces enhanced emission; the reaction with chloromethyl methyl ether exhibits autocatalysis.
Bis(Chloromethyl) ether and technical-grade chloromethyl methyl ether.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III56-III57 (2004-01-01)
A Blair et al.
Cancer causes & control : CCC, 8(3), 473-490 (1997-05-01)
Epidemiologic evidence on the relation between reactive chemicals and cancer is reviewed. These highly reactive chemicals (acrylonitrile; bis[chloromethyl]ether and chloromethyl methyl ether; 1,3-butadiene, ethylene oxide; formaldehyde; mustard gas; sulfuric acid; and vinyl chloride) vary in use and exposure. All are