安全性情報
Y1626
Sigma-Aldrich
セレクト酵母エキス
for use in microbial growth medium
別名:
Select Yeast Extract
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
テクニック
microbiological culture: suitable
アプリケーション
microbiology
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
SMILES記法
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI Key
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Yeast extract is the water-soluble portion of autolyzed yeast, often used in culture media. Yeast extract contains a mixture of amino acids, peptides, water soluble vitamins and carbohydrates.
アプリケーション
酵母エキスは、様々な微生物用途や分子遺伝学用途での細菌学的培地の成分として使用されています。
SelectYeast Extract, EZMix powder has been used as a component of synthetic municipal wastewater fed to sequencing batch reactor (SBR) for biomass production. It has also been used as a supplement to super broth for the transformation of 5α-competent E. coli cells.
It is also suitable for use as nutritional source in microbial media.
特徴および利点
EZMix Yeast ExtractはYeast Extractと同じ組成で、同じく高品質な製品です。EZMixには顆粒状でダストフリ-という利点があり、秤量や取り扱いを安全・容易に行うことができます。
その他情報
無傷のビタミンB群を含む酵母の自己分解物の水溶性部分です。酵母抽出物はアミノ酸、ペプチド、水溶性ビタミン、炭水化物の混合物であり、培地の添加物として使用できます。
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Y1626-1KG:
Y1626-BULK:
Y1626-250G:
Y1626-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Yeast extract medium granules, suitable for microbiology
Millipore
1.03753
Yeast extract
トリプトン Microbiologically tested.
Millipore
T7293
トリプトン
Millipore
Millipore
1.11926
Yeast extract
Yeast Autolysate suitable for microbiology
Millipore
73145
Yeast Autolysate
Millipore
Millipore
1.13885
Yeast extract
トリプトン Pancreatic digest of casein, Suitable for microbiology
Millipore
T9410
トリプトン
Jayanta Haldar et al.
Nature protocols, 2(10), 2412-2417 (2007-10-20)
Protocols for the synthesis of the microbicidal polycation N,N-dodecyl,methyl-polyethylenimine and coating (painting) of glass slides with this polycation's butanol solution are described. Subsequently detailed are the procedures for validating that the resultant coated slides are essentially 100% lethal to the
Artemis Kosta et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 346, 535-550 (2006-09-08)
In this chapter, we describe how to conveniently demonstrate, assess, and study cell death in Dictyostelium through simple cell culture, clonogenic tests, and photonic (with the help of staining techniques) and electronic microscopy. Cell death can be convniently generated using
プロトコル
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer