安全性情報
Y0375
Millipore
セレクト酵母エキス
powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
由来生物
Saccharomyces cerevisiae
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
溶解性
H2O: 10% (remains clear after heating to 40 °C.)
アプリケーション
microbiology
SMILES記法
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI Key
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
幅広い微生物に対する一般的な細菌学的用です。
酵母エキスは、様々な微生物用途や分子遺伝学用途での細菌学的培地の成分として使用されています。
その他情報
無傷のビタミンB群を含む酵母の自己分解物の水溶性部分です。酵母抽出物はアミノ酸、ペプチド、水溶性ビタミン、炭水化物の混合物であり、培地の添加物として使用できます。
調製ノート
噴霧乾燥、自己消化酵母エキス。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Y0375-250G:
2550075:
Y0375-1KG:
Y0375-BULK:
2525016:
Y0375-VAR:
Y0375-100G:
Y0375-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
酵母エキス micro-agglomerated
Millipore
89526
酵母エキス
Yeast extract medium granules, suitable for microbiology
Millipore
1.03753
Yeast extract