Documenti fondamentali
1598700
USP
Composto C correlato alla ranitidina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ranitidina S-ossido, N-{2-{{{5-[(dimetilammino)metil]furan-2-il}metil}sulfinil}etil}-N′-metil-2-nitroetene-1,1-diammina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H22N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.40
Beilstein:
8395257
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ranitidine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN\C(NCCS(=O)Cc1ccc(CN(C)C)o1)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H22N4O4S/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-22(20)10-12-5-4-11(21-12)8-16(2)3/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3/b13-9+
SKHXRNHSZTXSLP-UKTHLTGXSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Applicazioni
Ranitidine Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Ranitidine in Sodium Chloride Injection
  • Ranitidine Injection
  • Ranitidine Oral Solution
  • Ranitidine Tablets
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)