Y0000416
Ranitidine impurity J
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,1′-N-[Methylenebis(sulphanediylethylene)]bis(N′-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ranitidine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
S(CSCCNC(=C[N+](=O)[O-])NC)CCNC(=C[N+](=O)[O-])NC
InChI
1S/C11H22N6O4S2/c1-12-10(7-16(18)19)14-3-5-22-9-23-6-4-15-11(13-2)8-17(20)21/h7-8,12-15H,3-6,9H2,1-2H3
VWZXRGJMLLSQBK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)