PHR2178
Ranitidine Impurity G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
[3-(Methylamino)-5,6-dihydro-2H-1,4-thiazin-2-ylidene]hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
ranitidine
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C5H9N3OS.ClH/c1-6-4-5(8-9)10-3-2-7-4;/h9H,2-3H2,1H3,(H,6,7);1H/b8-5+;
XAOYCJOQYOBFFF-HAAWTFQLSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)