PHR1773
Ranitidine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-{{{5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl}methyl}sulfanyl}ethanamine hemifumarate salt, 2-{{{5-[(DIMETHYLAMINO)METHYL] FURAN-2-YL}METHYL}SULFANYL} ETHANEAMINEHEMIFUMARATE SALT, Ranitidine Impurity B, 2-{{{5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furanyl}methyl}thio}ethylamine hemifumarate salt, 5-{[(2-Aminoethyl)thio]methyl}-N,N-dimethyl- 2-furanmethanamine hemifumarate salt, Ranitidine diamine hemifumarate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1598507
Famiglia di API
ranitidine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN(C)Cc1ccc(CSCCN)o1
InChI
1S/C10H18N2OS.C4H4O4/c1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-4H,5-8,11H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
VKUKMWIQZWDCGK-WLHGVMLRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)