PHR2175
Ranitidine Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Demethylamino Ranitidine Acetamide Sodium
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
ranitidine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[Na+].S(CCN\C(=C\[N+](=O)[O-])\[O-])Cc1[o]c(cc1)CN(C)C
InChI
1S/C12H19N3O4S.Na/c1-14(2)7-10-3-4-11(19-10)9-20-6-5-13-12(16)8-15(17)18;/h3-4,8,13,16H,5-7,9H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b12-8-;
YWETXBRGXAEYGG-JCTPKUEWSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)