PHR1774
Ranitidine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
N,N′-Bis{2-{{{5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl}methyl}sulfanyl}ethyl}-2-nitroethene-1,1-diamine, N,N?-BIS{2-{{{5-[(DIMETHYLAMINO) METHYL]FURAN-2- YL}METHYL}SULFANYL}ETHYL}-2-NITROETHENE-1,1-DIAMINE, Ranitidine Impurity A, N,N′-Bis{2-{{{5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl}methyl}thio}ethyl}-2-nitro-1,1-ethylenediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1598609
Famiglia di API
ranitidine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)Cc1ccc(CSCCN\C(NCCSCc2ccc(CN(C)C)o2)=C\[N+]([O-])=O)o1
InChI
1S/C22H35N5O4S2/c1-25(2)13-18-5-7-20(30-18)16-32-11-9-23-22(15-27(28)29)24-10-12-33-17-21-8-6-19(31-21)14-26(3)4/h5-8,15,23-24H,9-14,16-17H2,1-4H3
VTVSRHZKBPARSF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)