PHR1940
Aspirin Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoic acid, Acetylsalicylsalicylic acid, 2-Carboxyphenyl o-acetylsalicylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001161
Famiglia di API
aspirin
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(c1c(cccc1)C(=O)Oc2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19)
DDSFKIFGAPZBSR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)