PHR1009
Caffeina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1,3,7-trimetilxantina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 766
traceable to Ph. Eur. C0100000
traceable to USP 1085003
Famiglia di API
dimenhydrinate, caffeine, pentoxifylline
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
234-236.5 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Separation of Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder; Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous; Benzoic acid, meets USP testing specifications; Aspirin, meets USP testing specifications
Protocolli
Separation of Maleic acid; Acetaminophen; Caffeine; Naproxen; Ibuprofen