Documenti fondamentali
C6035
Supelco
Caffeine solution
analytical standard, 1.0 mg/mL in methanol
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352210
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 mg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Caffeine solution may be used as a surrogate standard for the determination of selected antibiotics like ofloxacin, norfloxacin, roxithromycin, erythromycin-H2O, sulfadiazine, sulfadimidine, sulfamethoxazole, amoxicillin and chloramphenicol in water samples using high performance liquid chromatography coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry(HPLC-MS-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Caffeina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1085003
Caffeina
Caffeine Trimethylated xanthine that acts as a potent central nervous system stimulant.
Sigma-Aldrich
205548
Caffeine
Caffeina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0100000
Caffeina
Caffeina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1009
Caffeina
Caffeina anhydrous, 99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W222402
Caffeina
Caffeina BioXtra
Sigma-Aldrich
C8960
Caffeina
Determination of selected antibiotics in the Victoria Harbour and the Pearl River, South China using high-performance liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry.
Xu W H, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 145(3), 145(3)-145(3) (2007)
Lisa N Sharwood et al.
BMJ (Clinical research ed.), 346, f1140-f1140 (2013-03-21)
To determine whether there is an association between use of substances that contain caffeine and the risk of crash in long distance commercial vehicle drivers. Case-control study. New South Wales (NSW) and Western Australia (WA), Australia. 530 long distance drivers
Josué L Ríos et al.
Puerto Rico health sciences journal, 32(2), 95-100 (2013-06-21)
To determine the association between caffeinated-beverage consumption, self-perceived academic load, and self-perceived stress levels in first and second year students at UPR-MSC. A descriptive epidemiological study was performed using a self-administered anonymous questionnaire given to a representative stratified sample of
[Caffe lungo].
Alexandre Mauron
Revue medicale suisse, 9(389), 1234-1234 (2013-06-27)
Lei Wang et al.
Journal of AOAC International, 96(2), 353-356 (2013-06-19)
Ambient ionization direct analysis in real time (DART) coupled to single-quadrupole MS (DART-MS) was evaluated for rapid detection of caffeine in commercial samples without chromatographic separation or sample preparation. Four commercial samples were examined: tea, instant coffee, green tea beverage