1.19162
Standard samples for HPLC system qualification
suitable for HPLC, methyl paraben in methanol 1.5-150 mg/L, for use with LICHROTEST™
Sinonimo/i:
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 8: Linearity
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Composizione
methyl paraben in methanol, 1.5-150 mg/L
tecniche
HPLC: suitable
Compatibilità
for use with LICHROTEST™
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Risultati analitici
7.5 mg/l Methyl paraben: in accordance
15 mg/l Methyl paraben: in accordance
75 mg/l Methyl paraben: in accordance
150 mg/l Methyl paraben: in accordance
Linearity (> 0.9999): in accordance
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2