PHL89616
Cyanidin 3-glucoside chloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Kuromanin chloride, Asterin, Chrysanthemin, Cyanidin 3-O-glucoside chloride, Glucocyanidin chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC3=C([O+]=C2C4=CC(O)=C(O)C=C4)C=C(O)C=C3O)O[C@H](CO)[C@H]1O.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O11.ClH/c22-7-16-17(27)18(28)19(29)21(32-16)31-15-6-10-12(25)4-9(23)5-14(10)30-20(15)8-1-2-11(24)13(26)3-8;/h1-6,16-19,21-22,27-29H,7H2,(H3-,23,24,25,26);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
YTMNONATNXDQJF-UBNZBFALSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
It is a chloride salt of the anthocyanidin glycoside, cyanidin-3-glucoside. Cyanidin 3-glucoside is the major anthocyanin found in legumes, such as black soybean, common bean, cowpea, and lentils. It is known to show antioxidant, anti-inflammatory, antitumor, and antihypertensive properties.
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?