Standard fitochimici
I prodotti fitochimici sono composti naturalmente presenti nei vegetali. Le piante sono un’utile fonte sia di integratori alimentari, sia di fitoterapici. Per dimostrare la sicurezza e garantire la qualità dei prodotti di origine vegetale, sono fondamentali accurate analisi per l'identificazione e la quantificazione dei loro componenti ed esse richiedono l’utilizzo di materiali di riferimento affidabili. Offriamo un’ampia selezione di diversi tipi di standard fitochimici, da quelli analitici agli standard di riferimento primari.
Products
Materiali di riferimento allo stato puro
La nostra gamma di materiali di riferimento allo stato puro comprende oltre 2.000 ingredienti vegetali isolati, che possono essere componenti principali, marker comuni o costituenti tossici di piante medicinali ampiamente utilizzate. La selezione include alcaloidi, isoprenoidi, flavonoidi, fenilpropani, tannini e glucosinolati. Alcuni articoli sono materiali di riferimento certificati (CRM) TraceCERT®, prodotti sotto accreditamento ISO/IEC 17025 e ISO 17034, e il loro titolo, tracciabile, è stato determinato mediante NMR quantitativa (qNMR). Anche i prodotti di terzi, PhytoLab e HWI Analytik, sono forniti allo stato puro.
Standard di riferimento fitochimici PhytoLab
PhytoLab è un produttore conosciuto in tutto il mondo di standard di riferimento fitochimici accompagnati da un'ampia documentazione. Come partner di PhytoLab forniamo più di 1.400 dei loro standard di riferimento. Ai prodotti PhytoLab è allegata una dettagliata documentazione che ne conferma l’identità e la purezza dichiarata. Poiché il peso esatto di ciascun prodotto è stampato sull’etichetta del flaconcino interno alla confezione, è possibile sciogliere il materiale direttamente nel flacone senza perderne nemmeno un po'.
Standard di riferimento fitochimici HWI Analytik
In collaborazione con HWI Pharma Services GmbH, forniamo standard di riferimento primari e secondari per il controllo qualità, il controllo in processo e per le prove di stabilità dei prodotti fitoterapici. Offriamo standard prodotti e qualificati da HWI Pharma Services GmbH in qualità di distributore esclusivo. Ogni standard è accompagnato da una relazione analitica che indica la purezza cromatografica e il contenuto di analita determinato mediante qNMR.
Miscele di materiali di riferimento certificati
Per ottimizzare la comodità e il rapporto costo-efficacia, offriamo materiali di riferimento certificato (CRM) multicomponente in soluzione di piante medicinali ampiamente utilizzate, quali ginseng, ginkgo, zenzero, kava e tè verde. Queste soluzioni di CRM contengono i componenti delle rispettive piante. Sono prodotte sotto il doppio accreditamento ISO/IEC 17025 e ISO 17034.
Estratti botanici
Offriamo una serie di materiali di riferimento sotto forma di estratti botanici concepiti per essere utilizzati come riferimento per l’analisi e lo studio di piante medicinali. Questa selezione include prodotti di HWI pharma services e del NIST. Per i prodotti HWI, l’identità dei componenti caratteristici di ciascun estratto è confermata e i rispettivi picchi cromatografici sono attribuiti per comparazione con standard analitici. Inoltre, per uno o più componenti chiave, sono forniti anche i valori quantitativi.