75035
Caffeina
traceable to primary standards (LGC)
Sinonimo/i:
1,3,7-trimetilxantina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Descrizione
for the calibration of the thermosystem 900
Qualità
traceable to primary standards (LGC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the certificate and label
Punto di fusione
234-236.5 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Formato
neat
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Descrizione generale
Applicazioni
This mp standard is also employed as a temperature calibration standard in thermal analysis techniques.
Caratteristiche e vantaggi
- Melting point calibration standard traceable to a primary standard from LGC, London
- Melting points measured in both thermodynamic and pharmacopeia modes
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade that meets the QC/QA requirements of melting point analysis
- Ready-to-use melting point standard, supplied as a finely ground powder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Separation of Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder; Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous; Benzoic acid, meets USP testing specifications; Aspirin, meets USP testing specifications
Protocolli
Separation of Maleic acid; Acetaminophen; Caffeine; Naproxen; Ibuprofen