Key Documents
1.02584
SAFC
Caffeina
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Caffeina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
200-362-1
agenzia
BP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
20 hPa ( 80 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
98.5-101.0% (HPLC)
98.5-101.0% (perchloric acid titration)
Forma fisica
crystalline powder
Temp. autoaccensione
>600 °C
Potenza
367.7 mg/kg LD50, oral (Rat)
tecniche
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
235-239 °C
Solubilità
20 g/L
Densità
1.23 g/cm3 at 18 °C
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono corredate da un′esauriente documentazione che facilita la conformità del prodotto farmaceutico e biofarmaceutico, la piena trasparenza della catena d′approvvigionamento e la mitigazione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle linee guida di cGMP vigenti.
Applicazioni
®
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Caffeina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0100000
Caffeina
Caffeina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
56396
Caffeina
Caffeina British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP766
Caffeina
Caffeina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1085003
Caffeina