1.37156
Pyridoxine hydrochloride
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Pyridoxine hydrochloride, Adermine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxol hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Punto di fusione
214-215 °C (lit.)
applicazioni
clinical nutrition
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Confezionamento
1.37156.1000 / 1kg / PE bottle
1.37156.9012 / 12kg / PE bucket
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1