PHR1777
Orphenadrine Citrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Orphenadrine citrate salt, β-Dimethylaminoethyl 2-methylbenzhydryl ether citrate salt, o-Methyldiphenhydramine citrate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000101
traceable to USP 1479009
Famiglia di API
orphenadrine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2C
InChI
1S/C18H23NO.C6H8O6/c1-15-9-7-8-12-17(15)18(20-14-13-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
XLSFUJUURNFSCL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Orphenadrine Citrate is an analog of diphenhydramine antihistamine drug. It operates as a centrally acting skeletal muscle relaxant and effectively serves to relieve painful skeletal muscle spasms by working as an analgesics.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)