PHR1033
Niacinamide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Nicotinamide, Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 460
traceable to Ph. Eur. N0600000
traceable to USP 1462006
Famiglia di API
nicotinamide
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
128-131 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Pyridoxine hydrochloride, ≥98% (HPLC); Nicotinamide, ≥98.5% (HPLC); Thiamine hydrochloride, reagent grade, ≥99% (HPLC); Biotin, ≥99.0% (T); Folic acid, analytical standard; Cyanocobalamin (B12), analytical standard; Riboflavin (B2), analytical standard
Protocolli
Separation of Pyridoxine; Nicotinamide; Nicotinic acid; Folic acid; (−)-Riboflavin, meets USP testing specifications; L-Ascorbic acid