PHR1228
Dexpanthenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
D-Panthenol, (R)-(+)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide, (R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric 3-hydroxypropylamide, D-Pantothenyl alcohol, Dexpanthenol, Provitamin B
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. D0730000
traceable to USP 1179504
Famiglia di API
dexpanthenol
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densità
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,6-12)7(13)8(14)10-4-3-5-11/h7,11-13H,3-6H2,1-2H3,(H,10,14)/t7-/m0/s1
SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?