PHR1601
Valacyclovir HCl
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Valacyclovir hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000834
traceable to USP 1707839
Famiglia di API
valacyclovir
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(N)=Nc12
InChI
1S/C13H20N6O4.ClH/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H/t8-;/m0./s1
ZCDDBUOENGJMLV-QRPNPIFTSA-N
Descrizione generale
Valacyclovir HCl is the hydrochloride salt of L-valyl ester, a prodrug of the antiviral drug acyclovir. Its mode of action involves the inhibition of the viral DNA polymerase and the termination of the viral DNA chain.It is widely used against herpes zoster, herpes simplex and herpes B.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)