Documenti fondamentali
1131009
USP
Colecalciferolo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(+)-Vitamina D3, 7-deidrocolesterolo attivato, Calciol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.64
Beilstein:
2339331
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cholecalciferol
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
83-86 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... VDR(7421)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Cholecalciferol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cholecalciferol Solution
  • Cholecalciferol Capsules
  • Cholecalciferol Tablets
  • Cholecalciferol Chewable Gels
  • Calcium with Vitamin D Tablets
  • Oil-Soluble Vitamins Preparation
Azioni biochim/fisiol
La vitamina D agisce attraverso un recettore che è un membro della superfamiglia dei fattori di trascrizione ligando-dipendenti. Modula la proliferazione e la differenziazione sia delle cellule normali che tumorali. Ha effetti antiproliferativi e antimetastatici sulle cellule del cancro della mammella, del colon e della prostata. I recettori della vitamina D attivati nell'intestino e nelle ossa sono responsabili della regolazione dell'assorbimento e dell'omeostasi del calcio.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Cholecalciferol
United States Pharmacopeia, 44(6), 985-985 (2020)
Cholecalciferol Tablets
United States Pharmacopeia, 43(2), 988-988 (2018)
Robert Scragg et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 64(4), 725-730 (2014-07-02)
Previous randomized controlled trials of vitamin D supplementation and blood pressure (BP) mainly have given vitamin D for short periods (<6 months) or at low doses (400 IU per day). This study aims to determine whether long-term high-dose vitamin D
Robin M Daly et al.
The American journal of clinical nutrition, 99(4), 899-910 (2014-01-31)
Physical inactivity, inadequate dietary protein, and low-grade systemic inflammation contribute to age-related muscle loss, impaired function, and disability. We assessed the effects of progressive resistance training (PRT) combined with a protein-enriched diet facilitated through lean red meat on lean tissue
Frances C Bach et al.
Journal of cellular physiology, 229(12), 1999-2014 (2014-04-30)
The endocrine feedback loop between vitamin D3(1,25(OH)2D3) and parathyroid hormone (PTH) plays a central role in skeletal development. PTH-related protein (PTHrP) shares homology and its receptor (PTHR1) with PTH. The aim of this study was to investigate whether there is