1.88010
Titrant 5
1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, titrant for Karl Fischer titration with two component reagents, Aquastar®
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Titrant 5, titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Aquastar®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: volumetric
Concentrazione
5 mg/mL
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Temp. transizione
flash point <21 °C
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
Formato
two component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Confezionamento
Risultati analitici
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - (Methanol)
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - (Methanol)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous
Summary application report for analysis of moisture in Hydrochloric acid
Summary application report for analysis of moisture in Acids, concentrated