Documenti fondamentali
1.09259
Supelco
Water standard 5 mg/ml
(1 ml contains 5 mg H₂O) Aquastar®
Sinonimo/i:
Aquastar® Water Standard 5 mg/ml
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Numero indice EU:
200-752-1
NACRES:
NA.24
Tensione di vapore
2.04 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Aquastar®
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
300 °C
Limite di esplosione
1.6-8.0 % (v/v) 1-Pentanol()
Confezionamento
glass bottle of 250 mL
pkg of
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
P. ebollizione
138 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-78 °C
Temp. transizione
flash point 49 °C
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Water standard 5 mg/ml is a liquid water standard based on long-chain alcohol.
Applicazioni
The 5mg/ml water standard can be used as an analytical standard for daily titer control.
Risultati analitici
Assay: 4.980 - 5.020 mg/ml
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Solvente solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Aquastar®
Supelco
1.88015
Solvente
Titrant 5 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Supelco
1.88010
Titrant 5
CombiMethanol Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquastar®
Supelco
1.88009
CombiMethanol