H6377
1-Hydroxypyridine-2-thione zinc salt
≥95%
Sinonimo/i:
Mercaptopyridine N-oxide zinc salt, Pyrithione
Saggio
≥95%
Stringa SMILE
O1N2C=CC=CC2=[S][Zn]13ON4C=CC=CC4=[S]3
InChI
1S/2C5H5NOS.Zn/c2*7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h2*1-4,8H;/q;;+2/p-2
OTPSWLRZXRHDNX-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Antimicrobial nanocoatings: The compound 1-Hydroxypyridine-2-thione zinc salt was evaluated for its efficacy in antimicrobial nanocoatings, showcasing its role in enhancing the performance of such coatings used in healthcare and industrial environments to prevent microbial contamination (Molling et al., 2014).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?