329061
2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt
95%
Sinonimo/i:
1-Oxo-2-pyridinethiol sodium salt, 2-Pyridinethiol N-oxide sodium salt, Sodium (2-pyridylthio-1-oxide), Sodium 2-mercaptopyridine 1-oxide, Sodium 2-mercaptopyridine N-oxide
Saggio
95%
Solubilità
water: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless to light yellow
Stringa SMILE
O.[O-][n+]1ccccc1S[Na]
InChI
1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?