257710
Selenium sulfide
Sinonimo/i:
Selenium disulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Stringa SMILE
S=[Se]=S
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- antifungal agent in shampoos.
- as electrode material in lithium ion batteries.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?