Documenti fondamentali
8.43845
Sigma-Aldrich
Selenium disulfide
for synthesis
Sinonimo/i:
Selenium disulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
S2Se
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-303-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
138 mg/kg LD50, oral (Rat)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3