BP460
Nicotinamide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
NAM, NIC, Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
BP
Famiglia di API
nicotinamide
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
BP
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Punto di fusione
128-131 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Nicotinamide, a member of the family of water-soluble B vitamins, is generally produced from nicotinic acid (vitamin B3). It is often present in food products. It has been reported to have been effective in the treatment of pellagra, psoriasis, schizophrenia, and type I diabetes. It is also shown to possess anti-inflammatory activity.
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)