5.00299
Nicotinamide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Nicotinamide, Nicotinamide, Niacinamide, 3-Pyridinecarboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Descrizione
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,JP,FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
480 °C
Potenza
3530-3540 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tecniche
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
6.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
150-160 °C/0.0007 hPa
Punto di fusione
128-131 °C (sublimed)
Temp. transizione
flash point 182 °C
Densità
1.40 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup