Key Documents
1.03140
SAFC
Parteck® SI 400 (sorbitolo)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, FCC, E 420, JSFA
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Sorbitolo Parteck®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero E:
E420
Numero indice EU:
200-061-5
agenzia
BP
JSFA
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
coarse powder
Temp. autoaccensione
420 °C
Qualità
E 420
Dimensione particelle
(see specification)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
94-96 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C
Solubilità
2350 g/L
Densità
1.49 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avendo presenti le difficoltà della formulazione, abbiamo utilizzato tecnologie ingegneristiche delle particelle per sviluppare eccipienti funzionali specifici per le forme solide di somministrazione orale. ®
® Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
L′eccipiente SI Parteck® è sorbitolo direttamente comprimibile che unisce un comportamento eccellente nella pastigliatura, che dà luogo a compresse lucide e molto resistenti, alla piacevolezza al gusto e alla sensazione in bocca. La superficie unica ed estesa consente una rapida disintegrazione e dissoluzione, nonostante l′elevata durezza delle compresse e garantisce una buona uniformità del contenuto di formulazioni di API a basso dosaggio. L′eccipiente SI Parteck® è disponibile in particelle di dimensioni e qualità diverse per soddisfare le esigenze di un′ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche e vantaggi
  • Eccellenti proprietà di compressione diretta
  • Elevata capacità di diluizione e adsorbimento
  • Area superficiale più ampia e altamente strutturata
  • Bassa igroscopicità
  • Basso contenuto di zuccheri riducenti
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1