Documenti fondamentali
PHR1012
Supelco
Metiliparaben
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Metile 4-idrossibenzoato, 4-idrossibenzoato di metile, Metil estere dell’acido p-idrossibenzoico, Metilparaben
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Beilstein:
509801
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Numero E:
E218
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. M1650000
traceable to USP 1432005
Famiglia di API
parabens
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
125-128 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il metilparaben è un agente antifungino e antibatterico, ampiamente usato come conservante nei cosmetici, nei prodotti farmaceutici, negli alimenti e nelle bevande.
Gli standard farmaceutici secondari da applicare nel controllo di qualità, offrono ai laboratori e ai produttori farmaceutici un′alternativa comoda ed efficiente in termini di costo alla preparazione di standard di lavoro interni.
Applicazioni
Il metilparaben si può usare come standard farmaceutico di riferimento per la quantificazione dell′analita nelle formulazioni farmaceutiche tramite cromatografia a iniezione sequenziale (SIC) a fase inversa e cromatografia liquida ad alta prestazione.
Questi standard secondari sono classificati come materiali di riferimento certificati. Sono adatti all′uso in diverse applicazioni analitiche incluse, tra le altre, le analisi per il rilascio di farmaci, lo sviluppo di metodi farmaceutici per analisi qualitative e quantitative, i test per il controllo di qualità di cibi e bevande e altri requisiti di calibrazione.
Risultati analitici
Questi standard secondari offrono un multi-tracciabilità agli standard primari di USP, EP (PhEur) e BP, ove disponibili.
Altre note
Questo materiale di riferimento certificato (CRM) è prodotto e certificato nel rispetto delle norme ISO 17034 e ISO/CEI 17025. Tutte le informazioni relative all′uso di questo CRM sono reperibili nel certificato di analisi.
Nota a piè di pagina
Inserendo LRAC0280 nello spazio qui sotto su può visualizzare un esempio di certificato di analisi for questo materiale. Questo certificato è solo esemplificativo e può non corrispondere al lotto che si riceve.
Prodotti consigliati
Sulla nostra piattaforma online ChemisTwin® per NMR è possibile individuare, tra quelli disponibili, un Materiale di Riferimento digitale per questo prodotto. Grazie al portale ChemisTwin® potrete utilizzare questo “gemello digitale” per confermare l′identità del vostro campione o determinare quantitativamente il composto di interesse (con uno standard digitale esterno). Bastano pochi click del mouse per visualizzare uno spettro NMR della vostra sostanza e confrontarlo online con quello del vostro campione. Per saperne di più, cliccate qui e cominciate la vostra prova gratuita.
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
334.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
168 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Benzoato sodico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1231
Benzoato sodico
Lidocaine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1034
Lidocaine
2-Phenoxyethanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1121
2-Phenoxyethanol
Potassium sorbate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1278
Potassium sorbate
Alcool benzilico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1019
Alcool benzilico
Salicylic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1013
Salicylic acid
A novel gradient HPLC method for simultaneous determination of ranitidine, methylparaben and propylparaben in oral liquid pharmaceutical formulation
Kokoletsi XM, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 38(4), 763-767 (2005)
Determination of ambroxol hydrochloride, methylparaben and benzoic acid in pharmaceutical preparations based on sequential injection technique coupled with monolithic column
Satinsky D, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 40(2), 287-293 (2006)
Simultaneous determination of methylparaben, propylparaben, hydrocortisone acetate and its degradation products in a topical cream by RP-HPLC.
Hajkova R, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 32(4-5), 921-927 (2003)
K Kannathasan et al.
Acta tropica, 120(1-2), 115-118 (2011-07-19)
The vector-borne diseases caused by mosquitoes are one of the major health problems in many countries especially in tropical and sub-tropical countries. The resistance of mosquitoes to synthetic chemicals and environmental toxicity created by the chemicals raised the demand for
Ismail I Hewala et al.
Talanta, 88, 623-630 (2012-01-24)
Simple methods for HPTLC peak purity assessment and identification of the HPTLC peaks were presented. The spectrodensitograms - selected at different time intervals across the elution time of the HPTLC peak - were extracted and digital algorithms for manipulating the
Protocolli
Separation of Methyl Paraben, analytical standard; Ethylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Propylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Butylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard