Documenti fondamentali
1084000
USP
Butylparaben
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxybenzoic acid butyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Beilstein:
1103741
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
parabens
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O(CCCC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Butylparaben USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Amcinonide
  • Amcinonide Ointment
  • Amcinonide Cream
  • Loratadine Oral Solution
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Ethylparaben United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1267000
Ethylparaben
Ethylparaben Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1011
Ethylparaben
Benzoic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1055002
Benzoic acid
Triclosan certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93453
Triclosan
Propilparabene Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1010
Propilparabene
Anchel González-Barriga et al.
PloS one, 10(3), e0121556-e0121556 (2015-03-24)
Myotonic Dystrophy type 1 (DM1) is a multisystemic disease caused by toxic RNA from a DMPK gene carrying an expanded (CTG•CAG)n repeat. Promising strategies for treatment of DM1 patients are currently being tested. These include antisense oligonucleotides and drugs for
Darrell R Kapczynski et al.
Vaccine, 33(9), 1197-1205 (2015-01-24)
Vaccination is an important tool in the protection of poultry against avian influenza (AI). For field use, the overwhelming majority of AI vaccines produced are inactivated whole virus formulated into an oil emulsion. However, recombinant vectored vaccines are gaining use
Emeran A Mayer et al.
The Journal of clinical investigation, 125(3), 926-938 (2015-02-18)
Tremendous progress has been made in characterizing the bidirectional interactions between the central nervous system, the enteric nervous system, and the gastrointestinal tract. A series of provocative preclinical studies have suggested a prominent role for the gut microbiota in these
L Susta et al.
Veterinary pathology, 52(1), 120-131 (2014-02-11)
To characterize the clinicopathologic features of recently described genotypes of Newcastle disease virus (NDV), 1 representative strain of genotype XIV and 2 of genotype XVII, all isolated from West Africa, were used to infect groups of ten 4-week-old specific pathogen-free
Xiang-Yu Zhang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 451(2), 202-207 (2014-08-01)
Fas-associated protein with death domain (FADD) has been implicated in T lymphocytes, but the nature of FADD-dependent mechanism in early T cell development has not been completely elucidated. In this study, using T-cell specific deletion mice, we observed that FADD
Protocolli
Separation of Methyl Paraben, analytical standard; Ethylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Propylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Butylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard