H5501
Metile 4-idrossibenzoato
ReagentPlus®, ≥99.0%, crystalline
Sinonimo/i:
4-idrossibenzoato di metile, Metil estere dell’acido p-idrossibenzoico, Metilparaben
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
crystalline
Punto di fusione
125-128 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- in sex-linked recessive lethal (SLRL) test in Drosophila melanogaster
- as a constituent in cream formulation
- as an antifungal agent in Drosophila melanogaster culture
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Esclusione di responsabilità
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
334.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
168 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)