Documenti fondamentali
1.07427
SAFC
Propil 4-idrossibenzoato
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Propil 4-idrossibenzoato
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
202-307-7
agenzia
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.67 hPa ( 122 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® EXPERT
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>600 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
tecniche
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
6-7 (20 °C in H2O, saturated solution)
Punto di fusione
96-98 °C
Temp. transizione
flash point 180 °C
Solubilità
0.4 g/L
Densità
1.063 g/cm3 at 102 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Propyl 4-hydroxybenzoate has antimicrobial characteristics and is used as preservative in pharmaceutical formulations and cosmetics. It can be combined with other parabens like methyl 4-hydroxybenzoate or ethyl 4-hydroxybenzoate.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
In base alle norme internazionali sui biocidi, tra cui rientrano, oltre ad altri, il Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act dell′EPA (USA), la Biocidal Products Regulation dell′Unione Europea, le norme emanate dalla Pest Management Regulatory Agency canadese, il Biocidal Products Regulation turco, il Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) coreano, questo prodotto non è indicato per l′uso come biocida.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C