Y0000659
Pyrrolidone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Pyrrolidinone, 2-Pyrrolidone, Butyrolactam
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Famiglia di API
levetiracetam, piracetam
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
P. ebollizione
245 °C (lit.)
Punto di fusione
23-25 °C (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)