Y0001253
Levetiracetam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 2(S)-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butyramide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
levetiracetam
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC[C@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1
HPHUVLMMVZITSG-LURJTMIESA-N
Informazioni sul gene
human ... CACNA1B(774) , SV2A(9900)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)