T8552
Trichostatin A
≥98% (HPLC), from Streptomyces sp.
Sinonimo/i:
TSA, [R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamide
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Streptomyces sp.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
methanol: soluble 1.90-2.10 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: insoluble
acetone: slightly soluble
acetonitrile: soluble
benzene: slightly soluble
chloroform: slightly soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: slightly soluble
lower alcohols: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](\C=C(C)\C=C\C(=O)NO)C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C17H22N2O3/c1-12(5-10-16(20)18-22)11-13(2)17(21)14-6-8-15(9-7-14)19(3)4/h5-11,13,22H,1-4H3,(H,18,20)/b10-5+,12-11+/t13-/m1/s1
RTKIYFITIVXBLE-QEQCGCAPSA-N
Informazioni sul gene
human ... HDAC1(3065) , HDAC4(9759) , HDAC6(10013) , HDAC8(55869)
mouse ... ENSMUSG00000061062(15181)
rat ... Hdac7a(84582)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Carcinogenesis and Epigenetics
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.