SML0061
SAHA
≥98% (HPLC), powder, HDAC inhibitor
Sinonimo/i:
N-hydroxy-N′-phenyl-octanediamide, Suberoylanilide hydroxamic acid, Vorinostat
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SAHA, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥15 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ONC(=O)CCCCCCC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C14H20N2O3/c17-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(18)16-19/h3-5,8-9,19H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,17)(H,16,18)
WAEXFXRVDQXREF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HDAC1(3065) , HDAC2(3066) , HDAC3(8841) , HDAC6(10013)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.