Y0001257
Levetiracetam impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2R)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (R)-Etiracetam
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
levetiracetam
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m1/s1
HPHUVLMMVZITSG-ZCFIWIBFSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)