Documenti fondamentali
W482900
Sigma-Aldrich
2-Pyrrolidinone
99%
Sinonimo/i:
2-Pyrrolidone, Butyrolactam
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.10
Numero FEMA:
4829
Beilstein:
105241
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
P. ebollizione
245 °C (lit.)
Punto di fusione
23-25 °C (lit.)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fishy
Stringa SMILE
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Vinil acetato analytical standard
Supelco
48486
Vinil acetato
Titanium dioxide NIST® SRM® 1898, nanomaterial
NIST1898
Titanium dioxide
1-Iodopropane 99%
Sigma-Aldrich
171883
1-Iodopropane
Vinil acetato contains 3-20 ppm hydroquinone as inhibitor, ≥99%
Sigma-Aldrich
V1503
Vinil acetato