83300
2-Pyrrolidinone
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-Pyrrolidone, Butyrolactam
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Livello qualitativo
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
P. eboll.
245 °C (lit.)
Punto di fusione
23-25 °C (lit.)
Solubilità
H2O: miscible (completely)
Densità
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCN1
InChI
1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6)
HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Gabra2(29706)
Categorie correlate
Applicazioni
- 2-Pyrrolidinone is used in the synthesis of N-vinylpyrrolidone, from which polyvinylpyrrolidone (PVP) is obtained.
- It can be used as a ligand in the preparation of one-dimensional coordination polymers and mixed transition metal-lanthanide complexes.
- 1,2-amino alcohols can be reacted with carbon dioxide in the presence of 2-pyrrolidinone electrogenerated base to synthesize various oxazolidin-2-ones (Evans-type auxiliaries).
- It is a key starting material in the synthesis of (±)-tetraponerine T4.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?