95680
p-Xylene
analytical standard
Sinonimo/i:
1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
9 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
984 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
7 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.495
P. ebollizione
138 °C (lit.)
Punto di fusione
12-13 °C (lit.)
Densità
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
ASTM D6526: GC Analysis of Impurities in Toluene on SLB®-IL100, 60 m Column
GC Analysis of Xylene Isomers on SLB®-IL60
-Xylene; Nonane; Decane; 1,2,4-Trimethylbenzene; Butylcyclohexane; Naphthalene