8.22337
m-Xylene
for synthesis
Sinonimo/i:
m-Xylene, 1,3-Dimethylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
8 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
525 °C
Limite di esplosione
1.1-7 % (v/v)
P. eboll.
139.1 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-48 °C
Temp. transizione
flash point 27 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Formation of vertical nanowires composed of C60 molecules through the solvent vapor annealing (SVA) process.
- Copper-catalyzed halogen exchange reaction in aryl halides.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup