Documenti fondamentali
8.08691
Sigma-Aldrich
p-Xylene
for synthesis
Sinonimo/i:
p-Xylene, 1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,4-(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
203-396-5
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
8.7 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
540 °C
Potenza
3910 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.1-7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
138.4 °C/1013 hPa
Punto di fusione
13.3 °C
Temp. transizione
flash point 24 °C
Solubilità
0.2 g/L
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.862
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cumene for synthesis
Sigma-Aldrich
8.02681
Cumene