PHR1295
Soluzione madre di ossido di etilene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Soluzione madre EtO
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Forma fisica
solution (, solvent is PEG200)
CdA
current certificate can be downloaded
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Gli standard farmaceutici secondari da applicare nel controllo di qualità offrono ai laboratori e ai produttori farmaceutici un′alternativa comoda ed efficiente in termini di costo alla preparazione di standard di lavoro interni.
Applicazioni
L′ossido di etilene può essere utilizzato come standard farmaceutico di riferimento per la determinazione dell′analita nelle formulazioni farmaceutiche tramite la tecnica della cromatografia gas-liquido.
Questi standard secondari sono classificati come materiali di riferimento certificati. Sono adatti all′uso in diverse applicazioni analitiche incluse, tra le altre, le analisi per il rilascio di farmaci, lo sviluppo di metodi farmaceutici per analisi qualitative e quantitative, i test per il controllo di qualità di cibi e bevande e altri requisiti di calibrazione.
Risultati analitici
Questi standard secondari offrono una multi-tracciabilità agli standard primari di USP, EP (PhEur) e BP, ove disponibili.
Altre note
Questo materiale di riferimento certificato (CRM) è prodotto e certificato nel rispetto delle norme ISO 17034 e ISO/CEI 17025. Tutte le informazioni relative all′uso di questo CRM sono reperibili nel certificato di analisi.
Nota a piè di pagina
Digitando LRAB7763 nello spazio seguente si può visualizzare un esempio di certificato di analisi per questo materiale. Questo certificato è solo esemplificativo e potrebbe non corrispondere al lotto che si riceve.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Simple GLC determination of ethylene oxide and its reaction products in drugs and formulations.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 66(6), 789-792 (1977)