779202
Etilenossido
2.5-3.3 M in THF
Sinonimo/i:
Dimethylene oxide, Epoxyethane, Ethyleneoxy, Oxacyclopropane, Oxidoethane
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Concentrazione
2.5-3.3 M in THF
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?